Documenti fondamentali
569038
Sigma-Aldrich
3-Isocyanato-4-methoxybiphenyl
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-phenylphenyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)