Documenti
568910
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,6-diisothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
2,6-Toluene diisothiocyanate, 2-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NCS)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(cccc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
AZXFPXMWSWRZLF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves