Documenti fondamentali
568902
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5200 (lit.)
P. ebollizione
219-220 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-6-4-5-7-11(10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
WJDNRCCJBHKDTR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)