Documenti fondamentali
568392
Sigma-Aldrich
4,8-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
156-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)