Documenti
567795
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H3(Cl)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
35-40 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(N=C=O)c(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-12(15-9-16)13(8-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
CZFHANYTOSYAEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves