Documenti fondamentali
567477
Sigma-Aldrich
Acenaphthene-5-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
C12H9B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
270 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7,14-15H,4-5H2
RBYUCFIZMNKDGX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)