Documenti
567418
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
228-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Water-accelerated Pd-Catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3