Documenti fondamentali
566896
Sigma-Aldrich
1-Octylpiperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4670 (lit.)
P. ebollizione
240-241 °C (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)