Documenti fondamentali
566276
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
Sinonimo/i:
Strontium dibromide
About This Item
Formula condensata:
SrBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.995%
Forma fisica
beads
Dimensione particelle
-10 mesh
Stringa SMILE
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Caratteristiche e vantaggi
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called