Documenti fondamentali
566187
Sigma-Aldrich
Indenylzirconium(IV) trichloride
97%
Sinonimo/i:
Trichloro[(1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl]zirconium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7Cl3Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Punto di fusione
151-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1
InChI
1S/C9H7.3ClH.Zr/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;;/h1-7H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
RHUATJQAOSHYRG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of zirconocenes bearing benz[f]indenyl ligand
  • Monoindenyl halides of zirconium
Polymerization catalyst for modification of polyethylene polydiversity via blending Ziegler-Natta catalysts with IV-half metallocene or scorpionate complexes
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)