Documenti
566101
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)halfnium(IV) dichloride
About This Item
Formula condensata:
(C9H7)2HfCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
211-215 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
YVAJTQPCQNUSIG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Cocatalyst in dehydrogenation of cyclooctane
Catalyst for:
  • CH activation reactions
  • Metalation of Bronsted acids
  • Chain termination reactions in ethene polymerization
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges