Documenti fondamentali
565660
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)