Documenti fondamentali
565636
Sigma-Aldrich
Sudan 408
Dye content ~95 %
Sinonimo/i:
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H32N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, ~95%
Punto di fusione
55.6-58.2 °C (lit.)
λmax
205 nm in ethanol
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)