Documenti
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6HBr3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3