Key Documents
565504
Sigma-Aldrich
Salicylideneaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzylideneaniline
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CH=NC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15H/b14-10+
QIYHCQVVYSSDTI-GXDHUFHOSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3