Documenti fondamentali
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H2(OCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)