Documenti fondamentali
564761
Sigma-Aldrich
Aniline, polymer-bound
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Traceless arene resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.3 mmol/g loading
Gruppo funzionale
amine
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)