Documenti fondamentali
564524
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
83-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
RUOLRTURPYSKEY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)