Documenti fondamentali
564435
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
AOKJNAVCTPBFPJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)