Documenti fondamentali
564389
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
MP-TsNH2
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
macroporous
Grado di funzionalizzazione
1.5-3.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
70-90 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)