Documenti
564060
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
3-Fluoro-4-isopropoxybenzeneboronic acid, [3-Fluoro-4-(1-methylethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
XZQQJUVWZYJYPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of azaxanthene based selective glucocorticoid receptor modulators
  • Suzuki and Stille coupling for synthesis of oral venous antithrombotic drugs
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3