Documenti fondamentali
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)