Documenti fondamentali
563684
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
0.25 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C10H6CH3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.25 M in THF
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc([Mg]Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10;;/h2-6,8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)