Documenti
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3