Documenti fondamentali
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
211-215 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)