Documenti fondamentali
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
Sinonimo/i:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
85-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)