Documenti fondamentali
562068
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.925 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3,5-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
KGKSJJRGTDRCRB-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)