Documenti fondamentali
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
45.5-49.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)