Documenti fondamentali
561290
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
191-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
InChI
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)