Documenti fondamentali
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
Scegli un formato
5 G
CHF 383.00
CHF 383.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 383.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 383.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
446327374229404411
N-Boc-L-prolinol 98%
446327
N-Boc-L-prolinol
Boc-Tyr-OH 98%
374229
Boc-Tyr-OH
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)