Documenti
560502
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid may be used in the synthesis of 2-oxopiperazine guanidine analog.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Design and synthesis of potent and selective 1, 3, 4-trisubstituted-2-oxopiperazine based melanocortin-4 receptor agonists.
Tian X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4668-4673 (2006)