Documenti fondamentali
560332
Sigma-Aldrich
PSS-Chloropropyl-Heptaisobutyl substituted
97%
Sinonimo/i:
1-Chloropropyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Chloropropylisobutyl-PSS, PSS-Chloropropyl-isobutyl substituted
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H69ClO12Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
894.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
214-219 °C (lit.)
Solubilità
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
methanol: insoluble
Stringa SMILE
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)