Documenti
559660
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3BrClSO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
172-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClNO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
BFZLQNCZBMUSRS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3