Documenti fondamentali
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
About This Item
Formula condensata:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D >1.4620 (lit.)
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Densità
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
thioether
Stringa SMILE
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)