Documenti fondamentali
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)