Documenti fondamentali
559504
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
About This Item
Formula condensata:
C8NF4O2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
157-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)