559423
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Densità
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?