Documenti
559393
Sigma-Aldrich
1-Cyano-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
F3CC(CN)(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3