Documenti
559253
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methoxybenzoyl)acetate
Sinonimo/i:
m-Anisoyl-acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl m-anisoylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.5360 (lit.)
P. eboll.
>268 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-11(13)9-5-4-6-10(7-9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
FDPPVAYPZOORBP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles
  • Lewis base catalyzed hydrosilylation and sequential reactions
  • Asymmetric hydrogenation
  • Organocatalytic reduction by trichlorosilane
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves