Documenti
558214
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BBrFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
225-227 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3