558052
(R)-(−)-4-Methyl-2-pentanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −18.5°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
99% (ee) (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4630 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Densità
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup