Key Documents
557641
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisilane
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2-Pentamethyldisilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiSi(CH3)2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. eboll.
98-99 °C (lit.)
Densità
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16Si2/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
FHQRQPAFALORSL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes