Documenti fondamentali
557277
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BClFO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
272-277 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)