Key Documents
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
174-179 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5