556785
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid
About This Item
Punto di fusione
244 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)