Documenti fondamentali
556602
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonic acid monohydrate
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 132.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 132.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4SO3H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)