Documenti fondamentali
556254
Sigma-Aldrich
29H,31H-Phthalocyanine
β-modification, Dye content ~99 %
Sinonimo/i:
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H18N8
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.54
Beilstein:
378323
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Composizione
Dye content, ~99%
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
Stringa SMILE
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)