Documenti fondamentali
556157
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of:
  • 2-butyl-5-(2-cyanophenyl)furan[1]
  • 2-(2-cyanophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran[1]
  • 5-thia-4b,10-diaza-indeno[2,1-a]indene-5,5-dioxide[2]
  • 1-methyl-2-(2-cyanophenyl)pyrrole[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave-Assisted, One-Pot Synthesis of 5-Thia-4 b, 10-diaza-indeno [2, 1-a]-indene-5, 5-dioxide and 10 H-11-Thia-5, 10 a-diaza-benzo [b] fluorene-11, 11-dioxide.
Cole AG, et al.
Synthetic Communications, 39(20), 3607-3610 (2009)
Palladium-Catalysed Direct Desulfitative Arylation of Pyrroles using Benzenesulfonyl Chlorides as Alternative Coupling Partners.
Jin R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(18), 3831-3841 (2014)
Benzenesulfonyl Chlorides: Alternative Coupling Partners for Regiocontrolled Palladium-Catalyzed Direct Desulfitative 5-Arylation of Furans.
Beladhria A, et al.
Synthesis, 46(18), 2515-2523 (2014)