Documenti
55602
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid sodium salt
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Sodium 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Stringa SMILE
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3