555797
3-Amino-2-methyl-4(3H)quinazolinone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C9H9N3O/c1-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9(13)12(6)10/h2-5H,10H2,1H3
IQOUPYQSZBDNAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)